Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Coverglass for 178599 Chamber Slide System, 16 well
Código de producto. 11357734
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
Código de producto. 11357734
Marca: Thermo Scientific™ 171080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Nunc Lab-Tek incluye una cámara extraíble exclusiva que permite el crecimiento de células dependientes del anclaje justo en el portaobjetos de microscopio.
El sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Thermo Scientific™ Nunc Lab-Tek incluye una cámara extraíble exclusiva que permite el crecimiento de células pendientes de anclaje justo en el portaobjetos del microscopio. El mismo portaobjetos puede utilizarse posteriormente para la tinción y el examen microscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pocillos 16
Color Transparente
Descripción Cubreobjetos de vidrio para cámara de cultivo sobre portaobjetos de 16 pocillos
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Material Vidrio
Solo para uso en investigación