Learn More
Thermo Scientific™ Tubo para centrífuga de 11 ml para IVF Nunc™
Descripción
Obtenga resultados fiables durante la preparación de muestras de esperma con el tubo de centrífuga de 11 ml Thermo Scientific™, Nunc™ IVF. Estos tubos disponen de certificación individual basada en una prueba de toxicidad de embriones de ratón en fase unicelular con certificación específica para el lote disponible.
Los productos de fecundación Nunc™ InVitro™ se han probado, certificado y validado de manera rigurosa para IVF, lo que se traduce en seguridad, protección y reproducibilidad para sus muestras valiosas.
- Graduaciones claras para una rápida identificación del volumen de la muestra
- Compatibles con rotores de centrífugas comunes
- Marca CE de clase II para FIV conforme a la Directiva relativa a los productos sanitarios 93/42/CEE
- El certificado confirma: Esterilidad (SAL 10-6, apirógeno, prueba USP de clase VI y resultados de las pruebas de liberación (MEA y HSSA)
- Tamaño del paquete: cinco por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE, conforme a la Directiva relativa a los productos sanitarios 93/42/CEE, basada en una prueba de toxicidad de embriones de ratón en fase unicelular, Esterilidad (SAL 10-6), prueba Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| Capacidad (métrico) | 11 mL |
| Material | Plástico |
| N.º por caja | 300 |
| N.° por paquete | 5 |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma | Cónicos |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Graduated | Sí |
| Tipo de producto | Tubo para centrífuga |
| Mostrar más |