Learn More
Thermo Scientific™ Placas Nunc™ con base de vidrio
Código de producto. p-6024270
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
40,4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15183728 40,4 mm paquete de 20
15200301 40,4 mm paquete de 12
15235672 40,4 mm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15183728 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 150680
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El uso de las placas con base de vidrio Nunc para sus aplicaciones de investigación le ofrece la flexibilidad necesaria para convertir su dispositivo de cultivo en un dispositivo de adquisición de imágenes.
Obtenga imágenes de alta calidad con la facilidad de una placa de 35 mm. La placa con base de vidrio Thermo Scientific™ Nunc combina la comodidad de una placa estándar de 35 mm con las ventajas de la adquisición de imágenes del cubreobjetos para ofrecer las características ópticas óptimas requeridas para la microscopía con una alta capacidad de ampliación y el análisis de imágenes confocales. La superficie interior del fondo de la placa, incluida la zona de vidrio, tiene aplicado el tratamiento para el cultivo celular.
Aumento de la calidad de las imágenes de cultivos celulares de alta resolución
  • Estas placas son ideales para la observación con una alta capacidad de ampliación para una amplia variedad de aplicaciones
Reducción de la evaporación y contaminación de los medios
  • La tapa de la placa minimiza la evaporación y mantiene además el contenido libre de sustancias contaminantes atmosféricas
  • Aumente la compatibilidad microscópica y elimine los problemas relacionados con el tamaño y el número de pocillos
Asistencia especializada
  • Nuestro equipo de asistencia técnica puede orientarle para agilizar el flujo de trabajo de cultivo celular del laboratorio, consúltenos y le haremos recomendaciones para optimizar todos sus procesos de cultivo celular
Recomendada para:
  • Microscopía de fluorescencia
  • Microscopía de contraste de fase
  • Microscopía confocal
  • Adquisición de imágenes de células vivas
  • Microscopía de contraste diferencial de interferencia
  • Hibridación in situ fluorescente (FISH)
Nota:
El cubreobjetos de la parte inferior no se puede extraer. No use metanol, etanol, acetona o cloroformo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Vidrio de borosilicato
Descripción Plato de fondo de vidrio, 12 mm
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 3 mL (pocillo)
Material Poliestireno
Forma Redonda
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Tipo Cubeta de cultivo celular
Volumen de trabajo (métrico) 3,0 mL
Incluye Tapa
N.º por caja 20
N.° por paquete 1
Altura (métrico) 12,9 mm
Diámetro (métrico) 40,4 mm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.