Learn More
Thermo Scientific™ Placas Nunc™ con base de vidrio
Código de producto. 15235672
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
40,4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 20
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15235672 40,4 mm paquete de 20
15183728 40,4 mm paquete de 20
15200301 40,4 mm paquete de 12
3 options
Artikelnummer. 15235672
Marke: Thermo Scientific™ 150682
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
El uso de las placas con base de vidrio Nunc para sus aplicaciones de investigación le ofrece la flexibilidad necesaria para convertir su dispositivo de cultivo en un dispositivo de adquisición de imágenes.
Obtenga imágenes de alta calidad con la facilidad de una placa de 35 mm. La placa con base de vidrio Thermo Scientific™ Nunc combina la comodidad de una placa estándar de 35 mm con las ventajas de la adquisición de imágenes del cubreobjetos para ofrecer las características ópticas óptimas requeridas para la microscopía con una alta capacidad de ampliación y el análisis de imágenes confocales. La superficie interior del fondo de la placa, incluida la zona de vidrio, tiene aplicado el tratamiento para el cultivo celular.
Aumento de la calidad de las imágenes de cultivos celulares de alta resolución
  • Estas placas son ideales para la observación con una alta capacidad de ampliación para una amplia variedad de aplicaciones
Reducción de la evaporación y contaminación de los medios
  • La tapa de la placa minimiza la evaporación y mantiene además el contenido libre de sustancias contaminantes atmosféricas
  • Aumente la compatibilidad microscópica y elimine los problemas relacionados con el tamaño y el número de pocillos
Asistencia especializada
  • Nuestro equipo de asistencia técnica puede orientarle para agilizar el flujo de trabajo de cultivo celular del laboratorio, consúltenos y le haremos recomendaciones para optimizar todos sus procesos de cultivo celular
Recomendada para:
  • Microscopía de fluorescencia
  • Microscopía de contraste de fase
  • Microscopía confocal
  • Adquisición de imágenes de células vivas
  • Microscopía de contraste diferencial de interferencia
  • Hibridación in situ fluorescente (FISH)
Nota:
El cubreobjetos de la parte inferior no se puede extraer. No use metanol, etanol, acetona o cloroformo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Vidrio de borosilicato
Descripción Plato con fondo de vidrio, 27 mm
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 3 mL (pocillo)
Material Poliestireno
Forma Redonda
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Tipo Cubeta de cultivo celular
Volumen de trabajo (métrico) 3,0 mL
Incluye Tapa
N.º por caja 20
N.° por paquete 1
Altura (métrico) 12,9 mm
Diámetro (métrico) 40,4 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.