Learn More
Thermo Scientific™ Placa blanca y negra de poliestireno Nunc™ F96 MicroWell™
BIOPHARMA
Código de producto. p-4525226
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
N.º por caja:
50
160
Tamaño de la unidad:
160 PCS
paquete de 160
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color N.º por caja unitSize
10346331 Blanco 50 paquete de 50
10070601 Blanco 160 paquete de 160
10000631 Negro 50 paquete de 50
10499572 Negro 160 160 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10346331 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 236105
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantice la uniformidad y la fiabilidad de los resultados con estas placas blancas y negras optimizadas para robótica, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos.
Garantice unos resultados uniformes y fiables con una diafonía mínima entre pocillos mediante la placa de poliestireno blanco y negro Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™. Con el diseño de alzaprima de brida baja, estas placas en blanco y negro de máxima calidad están optimizadas para instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos. Disponibles tratadas o sin tratar para cultivo celular.
  • El fondo, la autofluorescencia y la diafonía mejoran con las microplacas Nunc negras o blancas.
  • Las microplacas negras se recomiendan para mediciones de fluorescencia, ya que presentan una luz con retrodispersión y una fluorescencia de fondo mínimas.
  • Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
  • Intervalo de volumen de trabajo: De 50 a 250 μl/pocillo
  • Selección de superficie Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta para ensayos basados en células
  • Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Formato Estándar
Tapa Con tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 50 cajas
Color Blanco
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 50 a 250 ml
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Plano
N.º por caja 50
N.° por paquete 1
Cantidad 50/caja
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.