Learn More
Thermo Scientific™ Sistema Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™
Descripción
Ahorre un valioso espacio con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory. Cada sistema de un solo uso de 10 capas tiene una capacidad equivalente a la de 36 matraces T175.
Ahorre un valioso espacio con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory. Cada sistema de un solo uso de 10 capas tiene una capacidad equivalente a la de 36 matraces T175. El formato de cultivo celular de varias capas lineal es fácil de usar y facilita la capacidad de ampliación, lo cual es ideal para aplicaciones de investigación y aplicaciones a escala comercial.
Características:
- Sistema listo para usar
- Tapón de rosca ventilado grande
- Diseño de orificio versátil el vertido y el llenado aséptico
Ventajas:
- Mayor productividad: llenado y vaciado cinco veces más rápido en comparación con los matraces T175
- Puesta en marcha rápida: los sistemas EasyFill Cell Factory no requieren accesorios
Para empezar:
Para empezar, basta con verter el medio de cultivo directamente en la boca ancha del sistema EasyFill Cell Factory.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | EasyFill Cell Factory |
| Material | Poliestireno |
| N.º por caja | 2/caja |
| N.° por paquete | 2 Pk. |
| Tipo de producto | Sistema Cell Factory |
| Características ecológicas | Less waste, renewable material |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Ventilado |
| Área de cultivo | 25280 cm2 |
| Capas de bandejas | 40 |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.