Learn More
Thermo Scientific™ Sistema Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™
BIOPHARMA
Código de producto. 12729466
Change view
Click to view available options
Capas de bandejas:
1
2
4
10
40
Área de cultivo:
1264 cm2
2528 cm2
25280 cm2
632 cm2
6320 cm2
N.º por caja:
2/caja
4/caja
6/caja
Tamaño de la unidad:
4 PCS
6 PCS
paquete de 2
Código de producto. Capas de bandejas Área de cultivo N.º por caja unitSize
12729466 10 6320 cm2 6/caja 6 PCS
10307913 1 632 cm2 6/caja 6 PCS
10532714 2 1264 cm2 6/caja 6 PCS
10237283 4 2528 cm2 4/caja 4 PCS
10667193 10 6320 cm2 2/caja paquete de 2
15604289 40 25280 cm2 2/caja paquete de 2
6 options
Código de producto. 12729466
Marca: Thermo Scientific™ 140410
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorre un valioso espacio con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory. Cada sistema de un solo uso de 10 capas tiene una capacidad equivalente a la de 36 matraces T175.
Ahorre un valioso espacio con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory. Cada sistema de un solo uso de 10 capas tiene una capacidad equivalente a la de 36 matraces T175. El formato de cultivo celular de varias capas lineal es fácil de usar y facilita la capacidad de ampliación, lo cual es ideal para aplicaciones de investigación y aplicaciones a escala comercial.
Características:
  • Sistema listo para usar
  • Tapón de rosca ventilado grande
  • Diseño de orificio versátil el vertido y el llenado aséptico
Ventajas:
  • Mayor productividad: llenado y vaciado cinco veces más rápido en comparación con los matraces T175
  • Puesta en marcha rápida: los sistemas EasyFill Cell Factory no requieren accesorios
Para empezar:
Para empezar, basta con verter el medio de cultivo directamente en la boca ancha del sistema EasyFill Cell Factory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción EasyFill Cell Factory
N.º por caja 6/caja
N.° por paquete 6 Pk.
Tipo de producto Sistema Cell Factory
Características ecológicas Less waste, renewable material
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Ventilado
Área de cultivo 6320 cm2
Capas de bandejas 10
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.