Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de centrifuga de plástico desechables Nunc™
BIOPHARMA
Código de producto. 10020571
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
5 ml
12 ml
14 ml
Forma del fondo:
Cónicos
Redondo
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
1800 PCS
3000 PCS
3600 PCS
500 PCS
paquete de 1200
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Forma del fondo Esterilidad unitSize
10020571 5 ml Redondo No estéril 3000 PCS
10254501 4 ml Redondo No estéril 3600 PCS
10585021 12 ml Redondo No estéril paquete de 1200
10604032 12 ml Redondo Estéril 500 PCS
10517061 14 ml Cónicos Estéril paquete de 500
10447991 14 ml Cónicos No estéril 1800 PCS
6 options
Código de producto. 10020571
Marca: Thermo Scientific™ 343923
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga un alto nivel de precisión al tiempo que aumenta la seguridad en el laboratorio mediante estos tubos de plástico para centrífuga desechables, que son una excelente alternativa al vidrio.
Mantenga un alto nivel de precisión al tiempo que aumenta la seguridad en el laboratorio mediante tubos de centrifuga de plástico desechables Thermo Scientific™ Nunc™, que son una excelente alternativa al vidrio. Se prueba la fuerza centrífuga relativa (RCF) de los tubos seleccionados. El instrumental de laboratorio Nunc está fabricado con resinas de gran pureza y moldeado con los procedimientos más novedosos.
Características:
  • Los tubos de polietileno (PE) y polipropileno (PP) son particularmente útiles en serología, donde la baja adsorción de proteínas es de gran importancia.
  • Los tubos de poliestireno (PS) son transparentes y aptos para una amplia variedad de aplicaciones.
  • Los tubos de polipropileno y polietileno tienen una buena resistencia química y una alta resistencia mecánica.
  • Hay disponibles varios tipos de tapones para una amplia variedad de aplicaciones que se adaptan a la mayoría de las centrífugas estándar.
Incluye:
Los números de catálogo 343141 y 345608 se suministran con tapones montados para un trabajo estéril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 ml
Desechables
Material Poliestireno
N.º por caja 3000
N.° por paquete 100
Esterilidad No estéril
Forma Redondo
Forma del fondo Redondo
Graduaciones 2,5 ml
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 3000 x g