Learn More
Thermo Scientific™ Asas y agujas de siembra desechables Nunc™
Código de producto. 11391575
Change view
Click to view available options
Volumen:
1μL
10μL
Cantidad:
Caja de cartón de 1000
Caja de cartón de 600
Tamaño de la unidad:
2400 PCS
4000 PCS
paquete de 1000
paquete de 2400
paquete de 600
Código de producto. Volumen Cantidad unitSize
11391575 10μL Caja de cartón de 1000 4000 PCS
10048750 10μL Caja de cartón de 1000 paquete de 1000
10344741 1μL Caja de cartón de 1000 paquete de 1000
11301585 1μL Caja de cartón de 1000 4000 PCS
12687093 1μL Caja de cartón de 600 paquete de 600
10659971 1μL Caja de cartón de 600 paquete de 2400
12780006 10μL Caja de cartón de 600 paquete de 600
11351585 10μL Caja de cartón de 600 2400 PCS
8 options
Código de producto. 11391575
Marca: Thermo Scientific™ 251586
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Identifique fácilmente con los códigos de colores estas asas y agujas desechables, moldeadas con precisión con poliestireno no tóxico (USP, clase VI).
Identifique fácilmente con códigos de colores las asas y agujas desechables Thermo Scientific™ Nunc™, moldeadas con precisión con poliestireno no tóxico (USP, clase VI) para proporcionar una superficie del asa lisa. Los productos Thermo Scientific Nunc son plásticos de alta calidad para uso en laboratorios biotecnológicos, farmacéuticos y de investigación, así como en la producción de vacunas y kits de diagnóstico.
Características:
  • Esterilización por radiación, no se requiere esterilización por llama
  • Sometidas a tratamiento hidrófilo durante el proceso de fabricación
  • Las propiedades de adherencia a líquidos impiden el el goteo accidental
  • Asas disponibles en tamaños de 10 y 1 μl
  • De conformidad con la norma semicuantitativa para la manipulación de muestras
  • Documentos de calibración disponibles para cada lote previa solicitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables
Volumen 10μL
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Color Azul
Tipo de producto Bucle
Cantidad Caja de cartón de 1000