Learn More
Thermo Scientific™ Placas Nunc™ con superficie HydroCell™
Descripción
Inhiba la fijación de células adherentes y permita la formación de grupos de células con la extremadamente baja capacidad de unión celular de las placas Thermo Scientific™ Nunc™ con superficie Thermo Scientific™ HydroCell™.
El cultivo de células en suspensión en los soportes de cultivo tradicionales lleva a menudo a la pérdida de células y proteínas secretadas por las células debido a la fijación a la superficie del soporte de cultivo. La superficie HydroCell está diseñada para impedir la fijación celular. Un polímero superhidrófilo inmovilizado covalentemente forma una capa fina y uniforme sobre el soporte de cultivo, lo que produce un grado mínimo de adhesión celular y de adsorción de proteínas. Dependiendo del tipo de célula, las células pueden cultivarse como una suspensión de células individuales o de grupos de células.
- Adsorción proteínica mínima: alta producción de proteínas secretadas por las células— Útil cuando las células cultivadas no deben fijarse a la superficie
Especificaciones
Especificaciones
| Forma | Round |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Cultivo celular |
| Tipo | Cell Culture Multidish |
| Volumen de trabajo (métrico) | 5 mL |
| Número de pocillos | 1 |
| N.º por caja | 30 |
| N.° por paquete | 5 |
| Ventilación | Sí |
| Longitud (métrico) | 60 mm |
| Mostrar más |
Exclusivamente para investigación y para un solo uso