Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri muy profundas desechables Nunc™ Lab-Tek™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4524660
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
60 mm
100 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 300
paquete de 400
paquete de 72
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15300484 150 mm paquete de 72
10765954 100 mm paquete de 300
15367036 100 mm paquete de 12
10581495 60 mm paquete de 400
4 options
Código de producto. 15300484
Marca: Thermo Scientific™ 401412
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Cultive hongos, bacterias y otros microorganismos con estas placas de Petri
Cultive hongos, bacterias y otros microorganismos con las placas de Petri Thermo Scientific™ Nunc Lab-Tek desechables.
Los productos para cultivo celular Thermo Scientific Nunc ofrecen soluciones para la proliferación y el análisis de células y han sido utilizados por investigadores de todo el mundo desde 1953. Con una amplia gama de áreas y tratamientos de superficies, contamos con productos idóneos para toda tipo de investigaciones, desde las más básicas a las más avanzadas.
Características:
  • Fomenta la formación de placas de mayor tamaño utilizadas para lograr análisis de detección de bibliotecas más eficientes
  • Compatibles con sistemas automatizados
  • Estériles; desechables
  • Placas de Petri profundas para permitir periodos de cultivo más largos
Información para pedidos:
12 unidades en cada bolsa de plástico hermética.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Esterilidad Estéril
Ventilación No
Altura (métrico) 26 mm
Diámetro (métrico) 150 mm