Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri muy profundas desechables Nunc™ Lab-Tek™
Descripción
Cultive hongos, bacterias y otros microorganismos con las placas de Petri Thermo Scientific™ Nunc Lab-Tek desechables.
Los productos para cultivo celular Thermo Scientific Nunc ofrecen soluciones para la proliferación y el análisis de células y han sido utilizados por investigadores de todo el mundo desde 1953. Con una amplia gama de áreas y tratamientos de superficies, contamos con productos idóneos para toda tipo de investigaciones, desde las más básicas a las más avanzadas.
- Fomenta la formación de placas de mayor tamaño utilizadas para lograr análisis de detección de bibliotecas más eficientes
- Compatibles con sistemas automatizados
- Estériles; desechables
- Placas de Petri profundas para permitir periodos de cultivo más largos
Información para pedidos:
12 unidades en cada funda de plástico hermética.
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Desechables | Single-use |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Round |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Petri Dish |
| N.º por caja | 400 |
| N.° por paquete | 14 |
| Ventilación | Sí |
| Altura (métrico) | 20 mm |
| Mostrar más |