Learn More
Thermo Scientific™ Tapones para viales Nunc™ Cryobank y Bank-It
Descripción
Tapones de repuesto de colores Thermo Scientific Nunc para viales Nunc Cryobank y Bank-it; para uso manual o automatizado.—
Los viales Cryobank Thermo Scientific Nunc permiten al usuario un mejor seguimiento de sus viales criogénicos empleando un código bidimensional, la más alta densidad de almacenamiento del mercado y la capacidad de automatizar la colocación y la retirada de los tapones de los viales. Los tubos encajan con un clic en el rack y pueden manipularse sin riesgo de caída accidental.
- Tapones colocados en racks para la reposición automatizada o manual de tapones usados
- Colocados en gradillas en un formato de microplaca de 96 pocillos para facilitar la recogida sin contaminación
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Irradiado |
| Tipo | Cierre |
| Codificación | Lectura con código de barras 2D |
| Tipo de vial | Cryobank, Bank-It |
| Color | Natural (Tapa) |
| Envase | 10 gradillas de 96 tubos/caja |
| N.° por paquete | 96 |
| N.º por caja | 960 |
| Mostrar más |