Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de viales Cryobank con codificación Nunc™
GREENER_CHOICE
Lleve la crioconservación al siguiente nivel con este sistema de viales con tubos de códigos de barras 2D en gradillas de formato de microplacas estándar para aplicaciones automatizadas o de sobremesa.
Marca:  Thermo Scientific™ 374258
1477.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24283" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11381655
  • 1590.00€ / paquete de 960
El libro académico Best Buy Book 2025
Usar código promocional 25081 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Polipropileno (Tapa)
Criogénico
Cryobank
A granel, 20 bolsas de 48 tubos/caja
960
2 mL
Estéril
Código de barras 2D
Transparente (cierre)
48
Nunc™
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Sistemas de viales Cryobank con codificación Nunc™ > Nunc Cryobank de 2,0 ml, código de barras 2D, sin gradilla, 20 bolsas de 48 de tubos/caja, estériles