Learn More
Thermo Scientific™ Raspadores de células Nunc™
Código de producto. p-4522127
Change view
Click to view available options
Longitud del mango (métrico):
23cm
32cm
Tamaño de la unidad:
250 PCS
Código de producto. Longitud del mango (métrico) unitSize
11347774 23cm 250 PCS
11357774 32cm 250 PCS
2 options
Código de producto. 11347774
Marca: Thermo Scientific™ 179693
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use una amplia variedad de aplicaciones con los raspadores de células estériles y apirógenos Thermo Scientific™ Nunc™, los cuales incluyen una hoja de cuchilla ajustable.
Con una hoja de cuchilla ajustable, el raspador de células Thermo Scientific™ Nunc™, estéril y apirógeno, permite una cómoda recogida mecánica de las células adherentes de los recipientes de cultivo. Disponible en dos longitudes para admitir una amplia gama de artículos de cultivo.
Características:
  • Mangos de poliestireno flexible
  • Preesterilizados y envueltos individualmente
  • Largo de la hoja: 0,66″ (1,7cm)
Información para pedidos:
  • 179707: para su uso con matraces de 75 a 175 cm2
  • 179693: para su uso con matraces de 25 a 80 cm2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud de la hoja (imperial) 0,2952 in
Longitud de la hoja (métrico) 7,5mm
Anchura de la hoja (imperial) 0,6889 in
Anchura (métrico) de la hoja 17,5 mm
Para utilizar con (equipo) Matraces de 25 a 80 cm2
Longitud del mango (imperial) 9 in
Longitud del mango (métrico) 23cm
N.° por paquete 1/Pk.
N.º por caja 250/Cs.
Tipo de producto Raspador de células
Esterilidad Estéril
Material Poliestireno (mango)
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.