Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas Nunc™ Cell Factory™
Obtenga resultados más rápidos y garantice la uniformidad entre lotes con los sistemas Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™.
Marca: Thermo Scientific™ 167695
313.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Obtenga resultados más rápidos y garantice la uniformidad entre lotes con los sistemas Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Estos sistemas son una solución de eficacia demostrada para la producción a gran escala de células, vacunas y proteínas terapéuticas, y presentan la misma cinética de proliferación que el producto de cultivo celular a escala de laboratorio. Los orificios del sistema facilitan la personalización y el cierre mediante conjuntos de tubos personalizados que facilitan la ventilación, el llenado y la recogida. Disponibles en versiones de 1, 2, 4, 10 y 40 bandejas.
- Ideales para células adherentes
- Incrementa la eficacia de su producción con una mayor superficie de cultivo en poco espacio
- Reduce los riesgos de contaminación con un sistema cerrado
Especificaciones
Cell Factory original | |
6/Cs. | |
Sistema Cell Factory | |
Less waste, renewable material | |
1264 cm2 | |
2 |
Poliestireno | |
1 Ea. | |
Nunclon™ Delta | |
Tapón adaptadora y tapón con orificio y cubierta | |
Nunclon Delta |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
184588 | Certificado de conformidad | 09/05/2025 | 167695 |
185181 | Certificado de conformidad | 09/05/2025 | 167695 |
1283535 | Certificado de conformidad | 11/12/2024 | 167695 |
185181 | Certificado de irradiación | 09/05/2025 | 167695 |
184588 | Certificado de irradiación | 12/03/2025 | 167695 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.