Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para sistema Nunc™ Cell Factory™
Descripción
Optimice el desarrollo de aplicaciones que requieren un sistema de cultivo celular más cerrado con los accesorios para Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Reduzca la necesidad de realizar intervenciones abiertas y use métodos asépticos para la manipulación de líquidos durante los procesos de llenado, siembra, alimentación y recolección del sistema Cell Factory.
- Conecte una bolsa de medios de cultivo o un conjunto de tubos a cualquier sistema Cell Factory.
- Los procesos de limpieza y las validaciones de esterilidad se reducen al mínimo.
- La mayoría de los accesorios se esterilizan mediante irradiación gamma y se envasan de forma individual (nota: los conectores con Los números de catálogo 140099 y 173250 no están disponibles con radiación gamma)
- Las opciones de ventilación aumentan la aireación durante los procesos de llenado y recolección por gravedad o mediante bomba peristáltica.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cierre adaptador con lengüeta de 1/2 pulg. |
| Material | HDPE |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas EasyFill Cell Factory |
| N.º por caja | 12 |
| N.° por paquete | 1 |
| Tipo de producto | Accesorios del sistema |
| Esterilidad | Estéril |
| Método de esterilización | Irradiado con rayos gamma |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.