Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para sistema Nunc™ Cell Factory™
Descripción
Optimice el desarrollo de aplicaciones que requieren un sistema de cultivo celular más cerrado con los accesorios para Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Reduzca la necesidad de realizar intervenciones abiertas y use métodos asépticos para la manipulación de líquidos durante los procesos de llenado, siembra, alimentación y recolección del sistema Cell Factory.
- Conecte una bolsa de medio de cultivo o un conjunto de tubos a cualquier sistema Cell Factory para disponer de mejor conexión para llenar y recoger
- Ahorre tiempo y reduzca costes.
- Reduzca al mínimo los procesos de limpieza como la esterilización en autoclave y las validaciones relacionadas
- Evite el aumento de la contrapresión durante el llenado
- Obtenga aireación adicional con las opciones de ventilación
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tapón de adaptador de filtro, estéril |
| Material | HDPE |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas Cell Factory (todos los modelos) |
| N.º por caja | 20 |
| N.° por paquete | 1 |
| Tipo de producto | Accesorios del sistema |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Adaptador de filtro |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.