Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para sistema Nunc™ Cell Factory™
Código de producto. 10144302
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Accesorios del sistema
Conector FEP
Conector de HDPE
Conjunto de tubos con conector MPC hembra
Filtro Airvent, 0,22 μm
Juego de tubos con conector MPC macho
Kit de puesta en marcha del sistema
Para utilizar con (equipo):
Se adapta a todos los sistemas Cell Factory.
Sistemas Cell Factory (todos los modelos)
Sistemas EasyFill Cell Factory
Sistemas de fábrica de células (todos)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
100 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 40
Código de producto. Tipo de producto Para utilizar con (equipo) unitSize
10144302 Filtro Airvent, 0,22 μm Sistemas de fábrica de células (todos) paquete de 2
10562944 Accesorios del sistema Sistemas Cell Factory (todos los modelos) paquete de 10
10330525 Accesorios del sistema Sistemas EasyFill Cell Factory paquete de 10
10377873 Accesorios del sistema Sistemas Cell Factory (todos los modelos) paquete de 20
12663096 Accesorios del sistema Sistemas Cell Factory (todos los modelos) paquete de 40
11756745 Accesorios del sistema Sistemas Cell Factory (todos los modelos) 10 PCS
11306891 Accesorios del sistema Sistemas EasyFill Cell Factory paquete de 2
11376881 Accesorios del sistema Sistemas EasyFill Cell Factory paquete de 2
10092151 Accesorios del sistema Sistemas Cell Factory (todos los modelos) 100 PCS
15390332 Conjunto de tubos con conector MPC hembra Sistemas Cell Factory (todos los modelos) paquete de 2
15390292 Juego de tubos con conector MPC macho Sistemas Cell Factory (todos los modelos) 1 PCS
15778032 Juego de tubos con conector MPC macho Sistemas Cell Factory (todos los modelos) paquete de 2
11377734 Conector de HDPE Se adapta a todos los sistemas Cell Factory. paquete de 10
15357026 Conector FEP Sistemas Cell Factory (todos los modelos) 2 PCS
12823133 Conector FEP Sistemas Cell Factory (todos los modelos) paquete de 2
11366881 Accesorios del sistema Sistemas EasyFill Cell Factory paquete de 12
10274451 Kit de puesta en marcha del sistema Sistemas de fábrica de células (todos) cada uno
17 options
Código de producto. 10144302
Marca: Thermo Scientific™ 173249
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Optimice el desarrollo de aplicaciones que requieren un sistema de cultivo celular más cerrado con los accesorios para Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™.
Optimice el desarrollo de aplicaciones que requieren un sistema de cultivo celular más cerrado con los accesorios para Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Reduzca la necesidad de realizar intervenciones abiertas y use métodos asépticos para la manipulación de líquidos durante los procesos de llenado, siembra, alimentación y recolección del sistema Cell Factory.
Conexiones más sencillas
  • Conecte una bolsa de medios de cultivo o un conjunto de tubos a cualquier sistema Cell Factory.
Ahorre tiempo y reduzca costes.
  • Los procesos de limpieza y las validaciones de esterilidad se reducen al mínimo.
  • La mayoría de los accesorios se esterilizan mediante irradiación gamma y se envasan de forma individual (nota: los conectores con los números de catálogo 140099 y 173250 no están disponibles esterilizados mediante irradiación gamma).
Evite el aumento de la contrapresión durante el llenado.
  • Las opciones de ventilación aumentan la aireación durante los procesos de llenado y recolección por gravedad o mediante bomba peristáltica.
Garantía: 90 días
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Filtro de circulación de aire con conector HDPE, 0.22 µm
Para utilizar con (equipo) Sistemas de fábrica de células (todos)
N.º por caja 2
N.° por paquete 2
Tipo de producto Filtro Airvent, 0,22 μm
Esterilidad Estéril
Tamaño de poro (métrico) 0,22μm
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.