Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Tubes
BIOPHARMA
Product Code. p-4526014
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón a presión
Tapón de rosca
Volumen de trabajo (métrico):
3 ml
7 mL
Forma:
Plano
Redondo
missing translation for 'unitSize'
450 PCS
paquete de 600
Product Code. Tipo de tapón Volumen de trabajo (métrico) Forma unitSize
10682641 Tapón a presión 7 mL Redondo paquete de 600
10222821 Tapón de rosca 7 mL Redondo paquete de 600
10048960 Tapón de rosca 3 ml Plano 450 PCS
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10682641
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 145470
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Realice cultivos celulares adherentes en laboratorios biotecnológicos, farmacéuticos y de investigación con los tubos para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™.
Realice cultivos celulares adherentes en laboratorios biotecnológicos, farmacéuticos y de investigación, y en el caso de la producción de vacunas y los kits de diagnóstico con los tubos para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™.
Características:
  • Tubos de poliestireno, tapones de polietileno
  • El tubo de lateral plano proporciona un área de cultivo de 5,5 cm2 para la proliferación de células adherentes
  • El tubo de lateral plano facilita la microscopía y permite el uso de un cubreobjetos en el tubo
  • El medio se retiene en el lateral plano del tubo en posición horizontal
  • Tratamiento con cubierta Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material del cierre Polietileno
Color del tapón Blanco
Diámetro (métrico) 13 mm
Tipo de producto Tubo de cultivo
Descripción Tubo para cultivo celular, 7 ml
Tipo de tapón Tapón a presión
Color Natural
Longitud (métrico) 100 mm
Material Poliestireno
N.° por paquete 100
N.º por caja 600
Volumen de trabajo (métrico) 7 mL
Tratamiento de superficie Tratamiento de cultivo celular Nunclon Delta.
Esterilidad Estéril
Forma Redondo
Show More Show Less
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.