Learn More
Thermo Scientific™ Matraces de cultivo celular Nunc™ TripleFlask™ tratados
Descripción
Realice la expansión de cultivos celulares y use un área de crecimiento total de 500 cm2 de un matraz estándar con matraces para cultivo celular tratados Scientific™ Nunc™ TripleFlask™. El área de cultivo total se consigue mediante tres capas paralelas y un diseño de cuello recto que funciona de forma eficaz en los sistemas de automatización. Los matraces TripleFlask reciben el tratamiento Nunclon™ Delta, un tratamiento de superficie de cultivo celular exclusivo que ofrece la máxima adhesión para una amplia variedad de tipos de células.
Las tres capas de superficies de crecimiento proporcionan un área de cultivo total de 500 cm2 en el mismo espacio que ocupa un matraz de 175 cm2 estándar.
- Se recomienda usar un volumen de trabajo de 200 ml
- Se facilita el cultivo convencional, plano y en monocapa
- Dimensiones externas de 175 cm2
- Disponibilidad con código de barras de código largo 128
Incluye:
Certificado Nunclon Delta, incluidos los análisis de cuatro líneas de células diferentes, que se facilita en cada caso.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No |
| Descripción | Frascos triples tratados para cultivo celular |
| Estilo de cuello | Recto |
| N.º por caja | 32/Cs. |
| N.° por paquete | 1 Ea. |
| Tipo de producto | Flask |
| Forma | Mismas dimensiones externas que el modelo Nunc T175 estándar con cuello recto |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma del fondo | Plano |
| Tipo de tapón | Sólido |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.