Learn More
Thermo Scientific™ Matraces de cultivo celular Nunc™ TripleFlask™ tratados
Descripción
Realice la expansión de cultivos celulares y use un área de crecimiento total de 500 cm2 de un matraz estándar con matraces para cultivo celular tratados Scientific™ Nunc™ TripleFlask™. El área de cultivo total se consigue mediante tres capas paralelas y un diseño de cuello recto que funciona de forma eficaz en los sistemas de automatización. Los matraces TripleFlask reciben el tratamiento Nunclon™ Delta, un tratamiento de superficie de cultivo celular exclusivo que ofrece la máxima adhesión para una amplia variedad de tipos de células.
- Tapones blancos para facilitar la identificación
- El diseño ergonómico de Thermo Scientific™ EasyFlask™ permite una manipulación y pipeteo sencillos
- El Thermo Scientific™ TripleFlask™ con tres capas paralelas tiene las mismas dimensiones externas que un matraz estándar de 175 cm2
- El tapón con filtro garantiza un flujo de aire constante al tiempo que minimiza las posibilidades de contaminación
- Estériles y apirógenos
Información para pedidos:
Tapones adicionales en cada caja
Garantía: 90 días
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sí |
| Descripción | TripleFlask con tratamiento Nunc, tapón con filtro, con código de barras |
| Material | Poliestireno |
| Estilo de cuello | Recto |
| N.º por caja | 32/Cs. |
| N.° por paquete | 1 Ea. |
| Tipo de producto | Flask |
| Forma | Mismas dimensiones externas que el modelo Nunc T175 estándar con cuello recto |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Filtro |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.