Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Nunc™ EasYFlask™ para cultivo celular
Descripción
Mejore la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares con EasYFlasks™ con tratamiento para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™. Estos matraces de poliestireno reciben el tratamiento de superficie patentado Nunclon™ Delta para maximizar la adhesión para una amplia gama de tipos de células. El diseño ergonómico con cuello angulado y boca ancha permite acceder fácilmente a la superficie de crecimiento mediante pipetas o raspadores de células.
¿Busca matraces EasYFlaks para cultivos celulares en suspensión? Encuentre aquí EasYFlasks sin tratar.
- Diseño ergonómico con solo un tercio de vuelta para abrir y cerrar el tapón
- Bajo perfil para maximizar el espacio en la incubadora
- Graduaciones de volumen impresas y moldeadas en ambos lados
- Paredes laterales ligeramente anguladas para una visualización completa bajo el microscopio
- Esterilizados mediante irradiación gamma y con certificación de apirogenia
- Certificado Nunclon Delta, incluidos los análisis de cuatro tipos de células diferentes, que se facilita en cada caso.
Tapones con filtro:
- La membrana del filtro es una barrera eficaz frente a los microorganismos
- La membrana de filtro hidrófoba perfectamente diseñada ofrece ventilación continua mediante el intercambio constante de aire y sin variaciones entre lotes.
- La membrana resistente a productos químicos cumple las normas de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y se fabrica sin componentes de origen animal.
Tapas sólidas:
- Los tapones sólidos incluyen la marca a “Y” que permite verificar visualmente la posición de ventilación
- Si alguno de los brazos de la “Y” apunta hacia arriba, esto indica que el tapón se encuentra en la posición de ventilación.
- La posición de ventilación se puede distinguir fácilmente cuando los matraces están apilados en la incubadora.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado Nunclon Delta de formación de monocapas, eficacia de clonación, no citotóxico, no pirogénico y esterilidad |
| Estilo de cuello | Angular |
| N.º por caja | 200 |
| N.° por paquete | 10 |
| Graduated | Sí |
| Esterilidad | Estéril |
| Clase | Clase VI |
| Forma del fondo | Plano |
| Tipo de tapón | Sólido |
| Área de cultivo | 25 cm2 |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.