Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Nunc™ EasYFlask™ para cultivo celular
Mejore la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares con EasYFlasks™ con tratamiento para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™.
Marca: Thermo Scientific™ 159933
180.62 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21939" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.95000kg
Descripción
Mejore la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares con EasYFlasks™ con tratamiento para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™. Estos matraces de poliestireno reciben el tratamiento de superficie patentado Nunclon™ Delta para maximizar la adhesión para una amplia gama de tipos de células. El diseño ergonómico con cuello angulado y boca ancha permite acceder fácilmente a la superficie de crecimiento mediante pipetas o raspadores de células.
¿Busca matraces EasYFlaks para cultivos celulares en suspensión? Encuentre aquí EasYFlasks sin tratar.
Características:- Diseño ergonómico con solo un tercio de vuelta para abrir y cerrar el tapón
- Bajo perfil para maximizar el espacio en la incubadora
- Graduaciones de volumen impresas y moldeadas en ambos lados
- Paredes laterales ligeramente anguladas para una visualización completa bajo el microscopio
- Esterilizados mediante irradiación gamma y con certificación de apirogenia
- Certificado Nunclon Delta, incluidos los análisis de cuatro tipos de células diferentes, que se facilita en cada caso.
Tapones con filtro:
- La membrana del filtro es una barrera eficaz frente a los microorganismos
- La membrana de filtro hidrófoba perfectamente diseñada ofrece ventilación continua mediante el intercambio constante de aire y sin variaciones entre lotes.
- La membrana resistente a productos químicos cumple las normas de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y se fabrica sin componentes de origen animal.
Tapas sólidas:
- Los tapones sólidos incluyen la marca a “Y” que permite verificar visualmente la posición de ventilación
- Si alguno de los brazos de la “Y” apunta hacia arriba, esto indica que el tapón se encuentra en la posición de ventilación.
- La posición de ventilación se puede distinguir fácilmente cuando los matraces están apilados en la incubadora.
Especificaciones
Certificado Nunclon Delta de formación de monocapas, eficacia de clonación, no citotóxico, no pirogénico y esterilidad | |
En ángulo | |
5 | |
Estéril | |
Sólido | |
Tratada para cultivo celular |
EasYFlasks Nunc de 225 cm2 | |
30 | |
Sí | |
Plano | |
225 cm2 | |
70 mL |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.