Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales para almacenamiento criogénico
- Thermo Scientific™ Tubos criogénicos para bancos biológicos y cultivo celular Nunc™
Thermo Scientific™ Tubos criogénicos para bancos biológicos y cultivo celular Nunc™
Código de producto. 10452802
| Código de producto. | Forma del fondo | Capacidad (métrico) | Estilo de rosca | Modelo | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10452802 | Redondo | < 1,8/ml | Interno | No independiente | paquete de 2500 |
| 10257752 | Cónicos | 0,5 ml | Interno | Independiente | paquete de 960 |
| 10320013 | Cónicos | 1 ml | Interno | Independiente | 960 PCS |
| 10544641 | Cónicos | 1 ml | Externo | Independiente | paquete de 500 |
| 10030711 | Redondo | 1 ml | Externo | No independiente | 500 PCS |
| 10545601 | Cónicos | 1 ml | Externo | Independiente | paquete de 500 |
| 10529881 | Cónicos | 1 ml | Interno | Independiente | 500 PCS |
| 10669071 | Forma redonda | 1.8 ml | Externo | Independiente | paquete de 450 |
| 11311665 | Forma redonda | 1.8 ml | Externo | Independiente | paquete de 1800 |
| 10534641 | Redondo | 1.8 ml | Externo | No independiente | paquete de 500 |
| 10080601 | Redondo | 1.8 ml | Externo | Independiente | 450 PCS |
| 11341675 | Forma redonda | 1.8 ml | Interno | Independiente | paquete de 1800 |
| 10577391 | Forma redonda | 1.8 ml | Interno | Independiente | paquete de 450 |
| 10674511 | Forma redonda | 1.8 ml | Interno | Independiente | 450 PCS |
| 10004220 | Forma redonda | 1.8 ml | Interno | No independiente | 500 PCS |
| 10070731 | Redondo | 3.6 ml | Interno | Independiente | 400 PCS |
| 10789871 | Redondo | 3.6 ml | Interno | No independiente | 400 PCS |
| 10173772 | Redondo | < 3,6/ml | Interno | No independiente | 1500 PCS |
| 10633452 | Forma redonda | 4.5 ml | Externo | Independiente | paquete de 300 |
| 11381615 | Forma redonda | 4.5 ml | Externo | Independiente | paquete de 1200 |
| 10356331 | Forma redonda | 4.5 ml | Externo | Independiente | 300 PCS |
| 10716922 | Cónicos | 4.5 ml | Interno | Independiente | 300 PCS |
| 10358131 | Redondo | 4.5 ml | Interno | No independiente | 300 PCS |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Description
Almacene muestras a temperaturas desde la refrigeración general hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido con los tubos criogénicos para biobancos y cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™, disponibles con roscas internas o externas.
- Tubos compatibles con diagnóstico in vitro (IVD), sin pirógenos y de materias primas sin mutagénesis ni citotoxinas para una mayor seguridad de las muestras
- Opciones de roscas internas y externas disponibles
- Con certificación SAL a 10-6 para la mayor garantía de esterilización disponible
- Aptos para el almacenamiento a temperaturas desde la de refrigeración general de almacenamiento (+4 °C) hasta la de la fase gaseosa del nitrógeno líquido
- Versiones no esterilizadas, sin tapón y a granel disponibles para aplicaciones menos exigentes
Specifications
Specifications
| Diámetro (métrico) | 12,5 mm |
| Tipo de producto | Tubo criogénico |
| Descripción | Con superficie de escritura, sin tapón |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,492 in |
| Capacidad (métrico) | < 1,8/ml |
| Forma del fondo | Redondo |
| Material | Polipropileno |
| Estilo de rosca | Interno |
| Longitud (imperial) | 1,890 in |
| Longitud (métrico) | 48 mm |
| N.° por paquete | 2500 |
| Modelo | No independiente |
| Sin ARNasa | Sí |
| Vapor LN2 (a -150 °C) | Sí |
| Línea de productos | Nunc |
| Esterilidad | No estéril |
| Antirrotación | No |
| Cantidad de embalaje | 2500/caja |
| Capacidad (imperial) | 0,0608 oz |
| Sin ADNasa | Sí |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca (no incluido) |
| Impreso | Sí |
| Show More Show Less |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.