Learn More
Thermo Scientific™ Tubos criogénicos para bancos biológicos y cultivo celular Nunc™
Descripción
Almacene muestras a temperaturas desde la refrigeración general hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido con los tubos criogénicos para biobancos y cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™, disponibles con roscas internas o externas.
- Tubos compatibles con diagnóstico in vitro (IVD), sin pirógenos y de materias primas sin mutagénesis ni citotoxinas para una mayor seguridad de las muestras
- Opciones de roscas internas y externas disponibles
- Con certificación SAL a 10-6 para la mayor garantía de esterilización disponible
- Aptos para el almacenamiento a temperaturas desde la de refrigeración general de almacenamiento (+4 °C) hasta la de la fase gaseosa del nitrógeno líquido
- Versiones no esterilizadas, sin tapón y a granel disponibles para aplicaciones menos exigentes
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 12.5 mm |
| Tipo de producto | Tubo criogénico |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,492 in |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 4.5 ml |
| Forma del fondo | Forma redonda |
| Material | Polipropileno (tapón) |
| Estilo de rosca | Externo |
| Longitud (imperial) | 3.583 pulg |
| Longitud (métrico) | 91 mm |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.