Learn More
Thermo Scientific™ Codificadores de color para tapones de viales criogénicos
Descripción
Es posible identificar viales específicos rápidamente y simplificar su inventario con codificadores cromáticos que encajen en la parte superior de los tapones de viales criogénicos Nalgene™ o los tapones de tubos criogénicos Nunc™.
- Los codificadores de color Nalgene™ están fabricados con poliestireno y solo se pueden instalar en tapones de viales criogénicos Nalgene™. Disponibles en 5 colores
- Los codificadores de color Nunc™ están fabricados en policarbonato y solo se pueden instalar en tapones para tubos criogénicos Nunc™ y tapones para tubos de 2 ml y 5 ml Cryobank. Disponibles en 10 colores o como surtido.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Nunc™ Codificador de cierre de viales CryoColor, PS |
| Color | Naranja |
| Material | Poliestireno |
| Línea de productos | Nunc |
| Cantidad | 500/paq., 2000/caja |
| Para utilizar con (equipo) | Vial criogénico |
| Tipo de producto | Cierre de viales |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.