Learn More
Thermo Scientific™ Gradilla suelta con código de barras Nunc™ para viales Cryobank y sistemas Bank-It
Descripción
Store samples conveniently with the added advantage of barcoding with Thermo Scientific™ Nunc™ Barcoded Loose Rack for Cryobank Vials and Bank-It™ Systems.
Each Cryobank lock rack with the ANSI footprint securely holds 96 of the 0.5 mL or 1 mL Cryobank tubes in a straight row and column arrangement. It locks the Cryobank tubes in the rack without the need of a rack lid. The 1D barcode on one short side of the rack allows for sample tracking in the entire rack.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Gradilla suelta Cryobank Nunc para tubos Cryobank de 0.5 ml y 1.0 m, con código de barras 1D, 10 gradillas/caja |
| Capacidad (métrico) | 0.5 mL (Tube), 0.1 mL (Tube) |
| Admite | 0.5mL and 1.0mL Cryobank Tubes |
| Tipo | Barcoded Loose Rack |
| Codificación | Código de barras 1D |
| Tipo de vial | Tubos Cryobank de 0.5 y 1.0 ml |
| Color | Black |
| Envase | 10 gradillas/caja |
| N.° por paquete | 10 |
| N.º por caja | 10 |
| Mostrar más |