Learn More
Thermo Scientific™ Placas de poliestireno de fondo redondo de 96 pocillos Microwell Nunc™
Descripción
Mejore la eficiencia de la mezcla, el lavado y la recuperación de muestras con las placas de poliestireno de fondo redondo de 96 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell. Los pocillos transparentes y en forma de U son ideales para ensayos basados en soluciones (por ejemplo, ensayos de aglutinación) y diluciones en serie comunes, lo que permite un pipeteo limpio y sencillo. Disponible en varias opciones para superficies, esterilidad, tapones y tamaños de envases.
- El poliestireno transparente posee excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas.
- El poliestireno sin tratar es hidrófobo, por lo que resulta especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin fijación.
- Las superficies sin tratar son perfectas para añadir recubrimientos en el laboratorio.
- Tratada para cultivo celular: La superficie tratada para cultivo celular Nunclon™ Delta es una superficie hidrófila que facilita la fijación y la proliferación celulares
- Las placas se han optimizado para instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos.
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 135 paq. |
| Línea de productos | Nunc |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.