Learn More
Thermo Scientific™ Placas de polipropileno Nunc™ MicroWell™ de 96 pocillos,
Descripción
Logre una recuperación de muestras completa con las placas MicroWell™ de polipropileno de 96 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™, las cuales son ideales para el almacenamiento dado que el polipropileno tiene una menor capacidad de unión y las proteínas o el ADN no se unen. Admiten temperaturas de -80° a +121 °C. Disponibles en varios colores para la identificación rápida de las placas de almacenamiento.
• No estéril, sin tapa
• No compatible Wellcap
• Microwell PP
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No Barcode |
| Certificaciones/conformidad | Certificada como libre de ARNasa y ADNasa Compatible con ANSI |
| Formato | Standard |
| Tapa | Sin tapa |
| Descripción | 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Envase | 10 pk., 120 cs. |
| Tipo de enlace | Low binding PP |
| Línea de productos | Nunc |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.