Learn More
Thermo Scientific™ Placas de polipropileno Nunc™ MicroWell™ de 96 pocillos,
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10634502
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Natural
Negro
Rojo
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Forma del pocillo:
Base cónica y cuadrada (pocillo V)
Redondo
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estéril
Tamaño de la unidad:
120 PCS
paquete de 120
paquete de 50
paquete de 60
Código de producto. Color Esterilidad Forma del pocillo Fit for Purpose unitSize
10634502 Negro No estéril Redondo Certificado de calidad 120 PCS
10555321 Rojo No estéril Redondo Certificado de calidad 120 PCS
10525511 Natural No estéril Redondo Certificado de calidad paquete de 120
10644502 Natural Estéril Redondo Estéril paquete de 120
10602212 Amarillo No estéril Redondo Certificado de calidad paquete de 120
10387491 Blanco No estéril Redondo Certificado de calidad paquete de 120
10052401 Azul No estéril Redondo Certificado de calidad paquete de 120
10671722 Natural No estéril Redondo Certificado de calidad paquete de 120
10192161 Natural Estéril Redondo Certificado de calidad paquete de 120
10276031 Negro No estéril Redondo Certificado de calidad paquete de 120
10796272 Blanco No estéril Redondo Certificado de calidad 120 PCS
10652672 Rojo No estéril Redondo Certificado de calidad paquete de 120
10234171 Azul No estéril Redondo Certificado de calidad paquete de 120
10355661 Amarillo No estéril Redondo Certificado de calidad 120 PCS
10479092 Natural No estéril Redondo Certificado de calidad paquete de 60
11375850 Natural No estéril Base cónica y cuadrada (pocillo V) Certificado de calidad paquete de 50
16 options
Código de producto. 10634502
Marca: Thermo Scientific™ 249945
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene las muestras de forma segura con estas placas de polipropileno de bajo nivel de unión de 96 pocillos, las cuales impiden que el ADN o las proteínas se unan y permiten la recuperación de muestras completa.
Logre una recuperación de muestras completa con las placas MicroWell™ de polipropileno de 96 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™, las cuales son ideales para el almacenamiento dado que el polipropileno tiene una menor capacidad de unión y las proteínas o el ADN no se unen. Admiten temperaturas de -80° a +121 °C. Disponibles en varios colores para la identificación rápida de las placas de almacenamiento.
Características:
  • El diseño de pared compartida aumenta el volumen del pocillo
  • Los pocillos más anchos y el fondo redondo mejoran la mezcla
  • Pocillos de fondo cónico para una recuperación óptima de la muestra
  • Las placas blancas y negras están disponibles para aplicaciones basadas en fluorescencia y luminiscencia
  • Polipropileno de bajo nivel de unión para unos ensayos y almacenamiento homogéneos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Se puede personalizar
Certificaciones/conformidad Certificada como libre de ARNasa y ADNasa Compatible con ANSI
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
Descripción 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase 120 cajas
Tipo de enlace PP de baja unión
Línea de productos Nunc
Color Negro
Tipo de producto Microplaca
Para utilizar con (equipo) Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 450 μl
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 400 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Redondo
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
N.º por caja 120
N.° por paquete 20
Cantidad 120/caja
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sin ARNasa Sí
Fit for Purpose Certificado de calidad
Plate Size ANSI/ SLAS Standard
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.