Learn More
Thermo Scientific™ Placas de almacenamiento de polipropileno y 96 pocillos Nunc™ DeepWell™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11345850
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Forma del pocillo:
Cuadrada
Redondo
Volumen del pocillo (métrico):
1300 μl
2000 μl
Tamaño de la unidad:
60 PCS
paquete de 50
paquete de 60
Código de producto. Esterilidad Forma del pocillo Volumen del pocillo (métrico) unitSize
11345850 No estéril Cuadrada 2000 μl paquete de 50
10417191 Estéril Redondo 1300 μl paquete de 50
10393262 No estéril Redondo 1300 μl paquete de 50
10447181 Estéril Redondo 2000 μl paquete de 60
10007621 No estéril Redondo 2000 μl 60 PCS
16689752 Estéril Cuadrada 2000 μl paquete de 50
6 options
Código de producto. 11345850
Marca: Thermo Scientific™ 95040452
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene las muestras y quimiotecas mediante estas placas de pocillos profundos de 1,0 y 2,0 ml DeepWell™ con tecnología de pared compartida Thermo Scientific™ Nunc™ resistentes a los productos químicos.
Aumente la capacidad de almacenamiento y mejore la mezcla mediante las placas de pocillos profundos de 1,3 y 2,0 ml DeepWell™ con tecnología de pared compartida Thermo Scientific™ Nunc™. Ideales para la recogida de muestras, el almacenamiento, la química combinatoria y las aplicaciones de biblioteca. Son resistentes a la mayoría de sustancias químicas, disolventes y alcoholes utilizados en química combinatoria.
Características:
  • Perfectas para su uso como placas de recogida para las placas de filtración Nunc
  • Placas de almacenamiento para compuestos, muestras o biomoléculas
  • Los pocillos de fondo redondo reducen la retención de líquidos
  • Color natural
  • Está disponible la codificación de barras personalizada
Volúmenes de trabajo:
  • 260251 y 260252, 50-1000 μl/pocillo
  • 278743 y 278752, 50-1900 μl/pocillo
Recomendada para:
Recogida de muestras, almacenamiento, química combinatoria, aplicaciones de biblioteca, crecimiento bacteriano y de levaduras, placas de recogida para las placas de filtración Nunc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Se puede personalizar
Certificaciones/conformidad Certificada como libre de ARNasa y ADNasa Compatible con ANSI
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
Descripción Placas de polipropileno con pocillos de fondo redondo que reducen la retención de líquidos
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase 50/caja
Tipo de enlace PP de baja unión
Línea de productos Nunc
Color Natural
Tipo de producto Microplaca
Para utilizar con (equipo) Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 2000 μl
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 1800 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Cuadrada
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
N.º por caja 50
N.° por paquete 50
Cantidad 50/caja
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sin ARNasa Sí
Fit for Purpose Certified Quality
Plate Size ANSI/ SLAS Standard
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.