Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas de sellado de 96 pocillos Nunc™
Descripción
Proteja los 96 pocillos durante el almacenamiento a corto o largo plazo de productos químicos o compuestos con un dispositivo único mediante las alfombrillas de cierre Thermo Scientific™ Nunc™ para placas de 96 pocillos, lo que evita la contaminación y la evaporación del contenido de los pocillos.
- Resistentes a productos químicos y perforables; admiten bajas temperaturas de hasta - 80 °C.
- La variedad de colores permite una fácil identificación de las placas de almacenamiento
- Los tapones para pocillos de silicona precortados permiten que la punta de una pipeta o una sonda entre en el pocillo sin dañar el tapón
- Los tapones para pocillos de silicona precortados permiten introducir una punta de pipeta o una sonda en el pocillo sin dañar el tapón
- Los tapones de silicona precortados son resistentes a disolventes y no deben exponerse a productos con dimetilsulfóxido (DMSO) al 100 %
Información para pedidos:
Alfombrillas estériles con envoltura individual.
Nota:
Las placas de polipropileno de 96 pocillos DeepWell con tecnología de «pared compartida» también se ajustan a las placas de micropocillos de polipropileno de altura estándar de 96 pocillos. Los tapones de silicona precortados 276011 se pueden perforar repetidas veces. No utilice silicona precortada con DMSO al 100 %.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Material | Elastómero termoplástico (TPE) |
| Esterilidad | No estéril |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.º por caja | 50 |
| N.° por paquete | 5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento de compuestos a − 80 °C |
| Precortados | No |
| Tipo de producto | Cubierta de placa |
| Línea de productos | Nunc |
| Mostrar más |