Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384 Well ShallowWell Standard Height Black and White Plates
Descripción
Albergue volúmenes de muestras pequeños utilizando placas de altura estándar en blanco y negro de 384 pocillos ShallowWell Thermo Scientific™ Nunc™ con un volumen total de pocillos de 25μl, ideales para cribado analítico masivo. La altura estándar de la placa permite una fácil adaptación a la mayoría de los sistemas de automatización.
- Las microplacas negras se recomiendan para la realización de mediciones fluorescentes gracias a la mínima luz con retrodispersión y la fluorescencia de fondo.
- Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
Especificaciones
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Envase | 100 cajas, paquete de 25 |
| Línea de productos | Nunc |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Estilo de falda | Con faldón de brida baja |
| Material | Poliestireno |
| Show More |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.