Learn More
Thermo Scientific™ 384 Well Black Plate, Non-Treated Surface, Non-Sterile, Pack of 25
Description
Mejoran los trabajos en segundo plano, la autofluorescencia y la diafonía con microplacas de poliestireno blancas y negras de 384 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™.
- Las microplacas negras se recomiendan para la realización de mediciones fluorescentes gracias a la mínima luz con retrodispersión y la fluorescencia de fondo.
- Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Tapa | Sin tapa |
| Área de cultivo | 0,084 cm2/pocillo |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Envase | 25/paq., 100/caja |
| Línea de productos | Nunc |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Estilo de falda | Alzaprima de brida baja |
| Material | Poliestireno |
| Show More |