Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well Standard Height Polypropylene Sample Processing & Storage Microplates
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11351605
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Natural
Negro
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. Color Esterilidad Fit for Purpose unitSize
11351605 Natural Estéril Certificado de calidad paquete de 100
10390135 Negro No estéril Certificado de calidad paquete de 100
10742024 Blanco No estéril Certificado de calidad 100 PCS
3 options
Código de producto. 11351605
Marca: Thermo Scientific™ 267460
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduzca el gasto en el almacenamiento de compuestos para aplicaciones de pequeño volumen con las microplacas de altura estándar de polipropileno de 384 pocillos poco profundos.
Lower spending when storing compounds for small volume applications by using Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well Standard Height Polypropylene Microplates. Polypropylene is ideal for storage plates because it has a lower binding capacity to prevent proteins or DNA binding, and allows for complete sample recovery. Withstands temperatures from -80° to +121°C. Offered in a variety of colors to allow for quick identification of storage plates.
Características:
  • Los pocillos de fondo redondo están optimizados para la mezcla y la recuperación de las muestras
  • Los pocillos cuadrados con fondo redondo minimizan la absorción (por capilaridad)
  • Placas de color natural para la identificación del almacenamiento o almacenar ensayos colorimétricos
  • Placas blancas para ensayos luminiscentes
  • Placas negras para ensayos de fluorescencia
  • Está disponible la codificación de barras personalizada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras No disponible
Certificaciones/conformidad Certificada como libre de ARNasa y ADNasa Compatible con ANSI
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
Descripción 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
matriz, red, conjunto 16 x 24
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase 100 cajas
Tipo de enlace PP de baja unión
Línea de productos Nunc
Color Natural
Tipo de producto Placa de preparación de muestras y almacenamiento de polipropileno
Para utilizar con (equipo) Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 55 μl
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) De 2 to 35 μl
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Cuadrada
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
N.º por caja 100
N.° por paquete 25
Cantidad 100/caja
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sin ARNasa Sí
Fit for Purpose Certificado de calidad
Plate Size ANSI/ SLAS Standard