Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well Standard Height Polypropylene Sample Processing & Storage Microplates
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10390135
Click to view available options
Color:
Blanco
Natural
Negro
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
missing translation for 'unitSize'
100 PCS
paquete de 100
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10390135
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 267461
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Reduzca el gasto en el almacenamiento de compuestos para aplicaciones de pequeño volumen con las microplacas de altura estándar de polipropileno de 384 pocillos poco profundos.
Lower spending when storing compounds for small volume applications by using Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well Standard Height Polypropylene Microplates. Polypropylene is ideal for storage plates because it has a lower binding capacity to prevent proteins or DNA binding, and allows for complete sample recovery. Withstands temperatures from -80° to +121°C. Offered in a variety of colors to allow for quick identification of storage plates.
Características:
  • Los pocillos de fondo redondo están optimizados para la mezcla y la recuperación de las muestras
  • Los pocillos cuadrados con fondo redondo minimizan la absorción (por capilaridad)
  • Placas de color natural para la identificación del almacenamiento o almacenar ensayos colorimétricos
  • Placas blancas para ensayos luminiscentes
  • Placas negras para ensayos de fluorescencia
  • Está disponible la codificación de barras personalizada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Código de barras No disponible
Certificaciones/conformidad Certificada como libre de ARNasa y ADNasa Compatible con ANSI
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
Descripción 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
matriz, red, conjunto 16 x 24
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase 100 cajas
Tipo de enlace PP de baja unión
Línea de productos Nunc
Color Negro
Tipo de producto Microplaca
Para utilizar con (equipo) Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 55 μl
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) De 2 to 35 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Cuadrada
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
N.º por caja 100
N.° por paquete 25
Cantidad 100/caja
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sin ARNasa Sí
Fit for Purpose Certificado de calidad
Plate Size ANSI/ SLAS Standard
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.