Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 300cm2 Cell Culture Treated Flasks
Promueva la fijación celular y amplíe el crecimiento con este matraz de 1900 ml que proporciona un área de cultivo grande en una sola capa.
148.00€ - 162.00€
Especificaciones
Material Poliestireno
Estilo de cuello Recto
N.º por caja 12
N.° por paquete 1
Esterilidad Estéril
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
12606147
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
132097
Matraz de 300 cm2 con tratamiento para cultivo celular Nunc, tapón con ventilación/cierre
162.00€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12636147
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
132098
Matraz de 300 cm2 con tratamiento para cultivo celular Nunc, tapón con filtro
148.00€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Promueva la fijación celular y amplíe el crecimiento con este matraz de 300 cm2 con tratamiento para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™ que proporciona un área de cultivo grande en una sola capa.
Duradero y fácil de usar:
  • Diseño de una pieza con cuello recto y muescas de agarre
  • Graduaciones impresas en negrita de los 100 a los 500 ml en graduaciones de 50 ml
  • Parche grande de escritura
  • Patas para apilado prominentes en la superficie superior para un apilado seguro en incubadoras y debajo de la campana
Garantía de alta calidad:
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Apirógenos
  • Superficie de poliestireno tratada para cultivo de tejidos de plasma con gas al vacío para mejorar la fijación celular y el crecimiento
  • Tapón con filtro con una membrana hidrófoba con un tamaño de poro de 0,2 μM que permite un intercambio de gases adecuado
Garantía: 90 días
Especificaciones
Especificaciones
Poliestireno
12
Estéril
300 cm2
Recto
1
Plano
Tratada para cultivo celular
Documentos
Product Certifications
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.