Learn More
Thermo Scientific™ Tubos universales de 2 ml con rosca interna Nunc™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15513734
Change view
Click to view available options
Tipo:
Estante con código de barras
Tubo Universal, Gradilla Universal
Tubo universal
Codificación:
2D en el fondo del tubo
2D en la parte inferior del tubo
2D en tubo, 2D lineal y legible en gradilla
Código de barras 2D, lineal y legible por humanos
Códigos de barras 2D (solo gradilla)
Ninguno
Envase:
10 gradillas de 48 tubos
10 gradillas vacías
A granel
Tamaño de la unidad:
480 PCS
paquete de 10
paquete de 480
Código de producto. Tipo Codificación Envase unitSize
15513734 Tubo universal Códigos de barras 2D (solo gradilla) 10 gradillas de 48 tubos paquete de 480
15227378 Tubo Universal, Gradilla Universal Ninguno 10 gradillas vacías paquete de 10
15207378 Tubo universal 2D en la parte inferior del tubo A granel 480 PCS
15217378 Tubo universal Ninguno A granel 480 PCS
15287368 Tubo universal 2D en el fondo del tubo 10 gradillas de 48 tubos paquete de 480
15297368 Tubo universal Ninguno 10 gradillas de 48 tubos 480 PCS
15503734 Tubo universal 2D en tubo, 2D lineal y legible en gradilla 10 gradillas de 48 tubos paquete de 480
15563694 Estante con código de barras Código de barras 2D, lineal y legible por humanos 10 gradillas vacías paquete de 10
8 options
Código de producto. 15513734
Marca: Thermo Scientific™ 374511BR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disfrute de las mejores características de nuestra gama de tubos de almacenamiento: tapón universal, gradilla con cierre universal y diseño independiente del tubo, todo ello para uso tanto de sobremesa como de automatización.
Disfrute de las mejores características de la gama de tubos de almacenamiento Thermo Scientific™: tapón universal, gradilla con cierre universal y tubo independiente.Este versátil tubo de 2,0 ml con rosca interna es ideal tanto para sistemas de almacenamiento grandes como un biobanco, como para otros tamaños más reducidos, p. ej., para el almacenamiento criogénico tradicional.La identidad de la muestra está garantizada gracias a un código de barras 2D colocado de forma permanente en cada tubo y grabado con láser permanente en la gradilla.Ahora disponible con una gradilla con códigos de barras para permitir hacer un seguimiento de la gradilla, además de los tubos individuales.
Ampliable
  • Los tubos y las gradillas son ideales para aplicaciones de bajo y alto rendimiento
  • Incluyen graduaciones y una etiqueta blanca para el marcado manual
  • Se pueden usar en cajas de almacenamiento criogénico tradicionales fabricadas para matrices de 10 x 10
  • Las roscas internas limitan la contaminación
  • Recogida automatizada en una gradilla con cierre universal
  • La opción de gradilla con código de barras ofrece una garantía de seguimiento adicional
Innovador diseño de tapa universal
  • Estructura de una sola pieza con junta moldeada
  • No se pueden apretar en exceso manualmente ni con herramientas de taponado automatizadas
  • El material de la junta de elastómero termoplástico es compatible con el almacenamiento a temperatura ambiente o hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido
Seguimiento seguro
  • Código de barras 2D único grabado permanentemente con láser en la base del tubo para identificar y hacer un seguimiento de forma segura de las muestras
  • Los lectores de códigos de barras 2D escanean al instante el código de barras 2D de cada tubo para registrar la información en cualquier aplicación o base de datos, o integrarla mediante varias opciones de exportación
  • Escanee el tubo para acceder a la información de las muestras e identificar el contenido
Control de calidad exhaustivo
  • Se escanea cada tubo de almacenamiento con código de barras 2D para garantizar la legibilidad
  • Los códigos de barras se comprueban en la base de datos de códigos previamente asignados para evitar duplicados
  • Cada tubo tiene un nivel de garantía de esterilidad de 10-6 y está fabricado con resinas de calidad para uso médico de clase VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Natural
Capacidad (métrico) 2.0 mL
Material Plastic
Esterilidad Sterile SAL 10-6
Tipo Tubo universal
Codificación Códigos de barras 2D (solo gradilla)
Tipo de vial Rosca Interna, Fondo Plano
Color Natural
Envase 10 gradillas de 48 tubos
N.° por paquete 48
N.º por caja 480
Para utilizar con (equipo) Criogénico
Incluye Parche blanco y graduaciones
Cantidad 480
Línea de productos Nunc