Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de poliestireno para centrífuga de 10 y 11 ml Nunc™
Código de producto. 12601500
Change view
Click to view available options
Forma del fondo:
Cónicos
Plano
Redondo
Writing Area:
No
Sí
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
480 PCS
paquete de 480
Código de producto. Forma del fondo Writing Area Esterilidad unitSize
12601500 Plano Sí Estéril paquete de 480
10473103 Cónicos Sí Estéril 480 PCS
10429672 Cónicos No Estéril 480 PCS
10707431 Cónicos Sí Estéril 480 PCS
10008880 Redondo No Estéril 480 PCS
10374461 Plano Sí No estéril paquete de 480
6 options
Código de producto. 12601500
Marca: Thermo Scientific™ 362707
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aumente la eficacia de la centrifugación con estos tubos para centrífuga de policarbonato, los cuales han sido probados por lo que respecta a los valores de RCF y la estanqueidad.
Aumente la eficacia de la centrífuga mediante tubos de poliestireno Thermo Scientific™ Nunc™ de 10/11 ml, sometidos a pruebas de RCF y estanqueidad.
  • Fabricados en diversos materiales y formatos para mayor flexibilidad
  • Diferentes formas de fondo para satisfacer todas las necesidades
  • Incluye tapones de polietileno de rosca con cierre hermético
  • Son aptos para la mayoría de las centrífugas estándar
  • Fuerza centrífuga relativa (RCF) probada
  • Marcado CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Capacidad (métrico) 10 mL
Material Poliestireno
N.º por caja 480
N.° por paquete 80
Esterilidad Estéril
Forma Flat
Longitud (métrico) 100 mm
Forma del fondo Plano
Writing Area Sí
Diámetro (métrico) 16 mm
Graduated No
Tipo de producto Centrifuge Tube
RCF máx. 3000 x G