Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de policarbonato Nunc™ de 10/11 ml
Descripción
Aumente la eficacia de la centrífuga mediante tubos de policarbonato Thermo Scientific™ Nunc™ de 10/11 ml, sometidos a pruebas de RCF y estanqueidad.
- Fabricados en diversos materiales y formatos para mayor flexibilidad
- Diferentes formas de fondo para satisfacer todas las necesidades
- Incluye tapones de rosca de polipropileno con borde hermético
- Son aptos para la mayoría de las centrífugas estándar
- Fuerza centrífuga relativa (RCF) probada
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 11 ml |
| Material | Policarbonato |
| N.º por caja | 480 |
| N.° por paquete | 80 |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma | Cónicos |
| Longitud (métrico) | 110 mm |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Writing Area | Sí |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Mostrar más |