Learn More
Numidargistat dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16483668
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
16483668 10 mg 10 miligramos
16456407 5 mg 5 miligramos
16412826 25 mg 25 miligramos
3 options
Código de producto. 16483668
Marca: Medchem Express HY101979A
MedChemExpress Numidargistat (CB-1158) dihydrochloride is a potent and orally active inhibitor of arginase, with IC50s of 86 nM and 296 nM for recombinant human arginase 1 and recombinant human arginase 2, respectively. Immuno-oncology agent.
Numidargistat (CB-1158) dihydrochloride is a potent and orally active inhibitor of arginase, with IC50s of 86 nM and 296 nM for recombinant human arginase 1 and recombinant human arginase 2, respectively. Immuno-oncology agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Numidargistat dihydrochloride
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H24BCl2N3O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo CB-1158 dihydrochlorideINCB01158 dihydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 55 mg/mL (152.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 37.78 mg/mL (104.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](N)C)N1C[C@H](CCCB(O)O)[C@](N)(C(O)=O)C1.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 360.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.04
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death