missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUMB Monoclonal Antibody (OTI4H2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17530763
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17530763 30 μL 30 microlitros
17510763 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17530763

Marca: Origene Technologies TA802221S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NUMB Monoclonal antibody specifically detects NUMB in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno NUMB
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4H2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica DDIT3
N.º de referencia del gen P35638
Alias de gen c14_5527; C14orf41; h-Numb; mnb; m-Nb; m-numb; Nb; NUMB; NUMB endocytic adaptor protein; numb gene homolog; numb gene homolog (Drosophila); numb homolog; numb homolog (Drosophila); NUMB isoform 3; Numb variant 1; Numb variant 2; NUMB, endocytic adaptor protein; protein numb homolog; Protein S171; PTB domain protein; S171
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human DDIT3 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1649
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.