Descripción
SNRPC is associated with snRNP U1.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NuMA |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | NUMA1 |
| N.º de referencia del gen | E9Q7G0, Q14980 |
| Alias de gen | NMP22, NuMA, NuMA protein, NUMA1, SP H antigen |
| Símbolos de los genes | NUMA1 |
| Mostrar más |