missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ NUDT9 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)

Código de producto. 16117386
Change view
Click to view available options
:
100 μl
Código de producto.
16117386 100 μl
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16117386

Marca: Abnova™ H00053343T01.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human overexpression lysate

Especificaciones

Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción NUDT9 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen NM_024047.3
Peso molecular Theoretical M.W. 38.61kDa
Plásmido pCMV-NUDT9 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell lysate was tested with anti-NUDT9 antibody (Mfr. No. H00053343-B01) by Western Blot.
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.