missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NUDT19 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15577162
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15577162 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15577162 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA546394

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: FGLGPAPFSR TAFPSLPDTD DHKTDNTGTL PEDVAFRICA VREAFEEAGV Sequence homology: Human: 100%.

NUDT19 is a coenzyme A diphosphatase that mediates the hydrolysis of a wide range of CoA esters, including choloyl-CoA and branched-chain fatty-acyl-CoA esters. At low substrate concentrations medium and long-chain fatty-acyl-CoA esters, NUDT19 are the primary substrates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NUDT19
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica NUDT19
N.º de referencia del gen A8MXV4
Alias de gen CTC-379B2.4; nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 19; nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 19, mitochondrial; nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 19; nudix hydrolase 19; nudix motif 19; NUDT19; RP2
Símbolos de los genes NUDT19
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human NUDT19 (aa 89-138).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 390916
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.