Learn More
Abnova™ NUDT18 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Código de producto. 16104593
Change view
Click to view available options
:
100 μl
Código de producto.
16104593 100 μl
1 options
Código de producto. 16104593 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00079873T01.100uL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Human overexpression lysate
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción NUDT18 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen BC016902.1
Peso molecular Theoretical M.W. 47.4kDa
Plásmido pCMV-NUDT18 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell lysate was tested with anti-NUDT18 antibody (Mfr. No. H00079873-B01) by Western Blot.
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 100UL NUDT18 293T Cell Transient Overexpression Ly
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Mercaptoethanol