Learn More
Cytiva Membrana hidrófila Whatman™ Nuclepore
Código de producto. 16695665
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 μm
2 μm
3 μm
8 μm
10 μm
12 μm
Diámetro (métrico):
13 mm
19 mm
25 mm
47 mm
90 mm
293 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) unitSize
16695665 10 μm 47 mm paquete de 100
16675675 1 μm 13 mm paquete de 100
16685675 1 μm 19 mm paquete de 100
16605685 1 μm 47 mm paquete de 100
16311426 8 μm 25 mm paquete de 100
16321426 8 μm 47 mm paquete de 100
16675665 10 μm 13 mm paquete de 100
16685665 10 μm 25 mm paquete de 100
16615675 12 μm 13 mm paquete de 100
16625675 12 μm 25 mm paquete de 100
16635675 12 μm 47 mm paquete de 100
16615685 1 μm 90 mm paquete de 25
16635685 1 μm 293 mm paquete de 25
16645665 3 μm 13 mm paquete de 100
16645685 2 μm 25 mm paquete de 100
16655685 2 μm 47 mm paquete de 100
16655665 3 μm 25 mm paquete de 100
16665665 3 μm 47 mm paquete de 100
18 options
Código de producto. 16695665
Marca: Cytiva 10418412
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Membranas hidrófilas con surcos grabados Nuclepore con corte de tamaño de poro muy definido en un intervalo de submicras
  • Con surcos grabados para el tamaño de poro muy definido y la alta densidad de poro
  • Tratada con PVP para hacerla hidrófila
  • Bajos niveles de extraíbles, lo que minimiza el riesgo de contaminación de muestras por filtración
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Buena estabilidad térmica
  • Ceniza baja y uniforme
  • Pesos de tara bajos
  • Membrana de superficie plana y lisa para una alta visibilidad de los gránulos
Aplicaciones:
  • Bioensayos
  • Biología celular
  • Análisis ambiental
  • Microscopía
  • Citología
  • Parasitología
  • Algunos análisis de aire y oceanografía
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Policarbonato
Tamaño de poro 10 μm
Para utilizar con (aplicación) Bioensayos, biología celular, análisis medioambiental, microscopía, citología, parasitología, determinados análisis de aire y oceanografía
Cantidad 100/paq.
Tipo Membrana hidrófila Nuclepore
Diámetro (métrico) 47 mm