Learn More
Macherey-Nagel™ Recipiente para residuos NucleoVac 96
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El colector de vacío NucleoVac 96 está diseñado para la rápida purificación en paralelo y manual de ácidos nucleicos utilizando los kits NucleoSpin de 8 y 96 pocillos y los kits NucleoFast.
- Basado en la tecnología de membrana de sílice NucleoSpin
- Permite una rápida purificación simultánea de ácidos nucleicos de alta calidad
- Mediante el uso de vacío, se eliminan los pasos de centrifugación y decantación que requieren mucho tiempo
- Se proporcionan juegos de espaciadores para alojar placas de microtitulación, bloques de pocillos profundos (redondos/cuadrados) o gradillas de microtubos
- El recipiente para residuos se coloca dentro de la cámara de vacío para recoger/desechar residuos después del secado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Waste Container |
| Contenido y almacenamiento | 1 Ea., 15°C to 25°C |
| Para utilizar con (equipo) | Colector de vacío NucleoVac 96 |
| Cantidad | 1 unidad |