Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Virus, Mini kit for viral RNA/DNA from cell-free fluids
Código de producto. 12781021
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
10 preparaciones
250 preparaciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
450 ML
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
12781021 250 preparaciones 450 ML
12771021 10 preparaciones 10 reacciones
2 options
Código de producto. 12781021
Marca: Macherey-Nagel™ 740956.250
Kit completo con microcolumnas de centrifugación de membrana de sílice para la purificación fiable de ARN viral a partir de fluidos biológicos sin células (p. ej., suero y plasma).
NucleoSpin™ RNA Virus
  • Aislamiento fiable y reproducible de ARN viral libre de impurezas.
  • Procedimiento seguro y bien establecido.
  • Probado para una gran variedad de virus, incluidos los virus de la gripe, el VHC, el VIH, el virus de la gripe aviar y el virus de la lengua azul.
  • Se incluye el ARN portador para obtener la máxima sensibilidad en las aplicaciones posteriores.
  • Protocolo rápido y cómodo: ARN y ADN virales* en solamente 30 minutos.
  • Protocolo de soporte para el aislamiento paralelo de ARN y ADN virales (con proteinasa K, no incluido en el kit).
  • ARN viral de suero de 150 μl, plasma, fluidos biológicos sin células.
  • Aplicaciones posteriores típicas: RT-PCR, reacciones enzimáticas.
Especificaciones
Color Banda de color azul
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente (18 - 25 °C)
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Silica Membrane
Volumen de elución 50 μl
Tipo de muestra Suero, plasma, fluidos biológicos sin células
Eficacia Capacidad de fijación: 40 μg
Para utilizar con (equipo) Centrífuga
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ARN viral
Incluye Columnas NucleoSpin RNA Virus con tubos de recogida, tubos de recogida (2 ml), tampones, ARN portador
N.º de reacciones 250 preparaciones
Tamaño de muestra < 150 μl
Tiempo de prueba 30 min/4-6 preparaciones
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin RNA Virus
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidine hydrochloride, ethanol